Learn More
Vileda Professional™ X12 LID FOR 6L BUCKET
For use with 6L bucket
Marke:  Vileda Professional™ 125948
Artikelnummer. 17872456
  • 120.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Size: 16 x 12 x 35 in. (39 x 30 x 89cm)
  • Gray
  • 12/Cs.
Spezifikation
Spezifikation
Eimerdeckel, 6 l
Grau
6 l-Eimer