Learn More
Thermo Scientific™ Fresco™ 21 Mikrozentrifuge
GREENER_CHOICE
High-End-Forschungsanwendungen, die Mikrozentrifugen mit Kühlung und einer Leistung von bis zu 21,000x g erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 75002555
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15586334
  • 8311.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bereiten Sie Proben in kürzester Zeit auf: mit Thermo Scientific Freso 21 Mikrozentrifugen. Die kompakten und anwenderfreundlichen Geräte bieten ein Höchstmaß an Produktivität, Einsatzvielfalt, Sicherheit und Bedienkomfort. Die leichtgewichtigen Rotoren dieser Mikrozentrifugen sind auf eine Beschleunigung auf bis zu 21,100 x g in gerade mal 12 Sekunden ausgelegt. Die Kühlfunktion bietet Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
Unterstützung Ihrer Trennanforderungen im Mikrovolumenbereich durch:
  • Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21,000 x g in nur 12 Sekunden.
  • Modelle mit Kühlfunktion bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
  • Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
    • Der Standardrotor verarbeitet in einer einzigen Reihe 24 Mikrozentrifugenröhrchen, von 1.5 ml-Röhrchen und 2.0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
    • Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
    • Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
  • Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml
21.100 × g
-9 bis +40 °C
Tisch-Zentrifuge
Fresco 21 Zentrifuge, gekühlt
Ja
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
62,0lb. (28,0 kg)
50/60 Hz
18x zweireihiger 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
14.800 U/min
50 dB(A)
CSA, CE, IVD
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
230 V, 50/60 Hz
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.)
Thermo Scientific
230 V