Learn More
Brady™ FreezerBondz Polyester-Kryo-Etiketten mit matter Oberfläche
Die beständigen Markierer aus Polyester (B-490) eignen sich für die Laborkennzeichnung, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
Marke: Brady™ 174083
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die beständigen Markierer aus Polyester (B-490) eignen sich für die Laborkennzeichnung, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
- Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
- Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C (-320 bis 212°F) eine gute Leistung
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Laborbeschriftung | |
Nein | |
Rechteck | |
-196°C to +130°C | |
0.065 mm | |
1,8 in. | |
15.24 mm |
ASTM D 1000, ASTM G 155 | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
250 Etiketten | |
-320 °F bis +266 °F | |
0,0026 in. | |
1,8 x 0,6 in. | |
0,6 in. | |
45.72 mm |