Learn More
Eppendorf™ Gestell für Tiefkühlgerät: CryoCube™ F740 (3-comp., MAX.), 2 Zoll/53 mm
Die umfassende Lagerung von Proben in einem ULT-Tiefkühlschrank basiert auf Lagerboxen.Die Boxen sollten in speziellen Tiefkühlregalen gelagert werden.Diese Metallregale ermöglichen eine optimale Raumausnutzung sowie eine einfache Umplatzierung der Probenbehälter.
Marke:  Eppendorf™ 6001071210
Artikelnummer. 16214542
  • 251.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gestell für Tiefkühlgerät: CryoCube™ F740 Serie (3 Fächer, MAX), 2 Zoll/53 mm, seitlicher Zugang, Edelstahl-Gestell für 53 mm/2 in Boxen – max. Boxengröße [mm]: 136 x 136- Seitenzugangsgestell (MAX) – Außenabmessungen des Racks (TxBxH) [mm]: 569 x 139 x 444 (22,4 x 5,5 x 17,5 Zoll) – Max. Anzahl der Boxen pro Rack: 32 (4 x 8) – Material: Edelstahl – Für ULT-Tiefkühlgeräte: CryoCube™ F740 Serie mit 3 Fächern (max. 18x Gestelle) – Für ULT-Tiefkühlgeräte: CryoCube F740 Serie mit 3 Fächern (max. 576 Boxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Tiefkühlgerät
56,9 x 13,9 x 44,4 cm (5,5 x 22,4 x 17,5 in.)