Learn More
Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör für brechbare Module in der Immunologie
Verwenden Sie für brechbare Module in der Immunologie Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör mit Nunc™ C8 brechbaren Modulen.
82.04 CHF - 90.48 CHF
Spezifikation
Format Streifenplatte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Anzahl pro Packung Anzahl pro Karton Plattenkompatibilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Anzahl pro Packung Anzahl pro Karton Plattenkompatibilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
10585211
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
431615
Rahmen 5 60 Nunc™ C8 abbrechbare Module
82.04 CHF
60 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10524641
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
465404
Rahmen 5 60 Standard-Module für die Immunologie
82.13 CHF
60 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10733316
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9503110
Rahmen 50 50 Nunc™ C8 Abbrechbare Module Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie für brechbare Module in der Immunologie Thermo Scientific™ Rahmen und Zubehör mit Nunc™ C8 brechbaren Modulen. Diese Rahmen umfassen Hilfsmittel für ein leichteres Entfernen von Streifen.
Für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays, z.B. ELISA.
--Bestehend aus einem Rahmen mit 12 Halterungen, von denen jeder einen abbrechbaren Streifen im 8 Well Format enthält
--Erhältlich mit MaxiSorp™ und PolySorp™ Oberfläche
--Freistehende Module. Trennwerkzeug liegt jeder Packung bei
--Alphanumerisches Orientierungssystem
--Standard-Format 128/86mm
--Ausgezeichnete optische Qualität
--Mit Zertifikat für Bindungshomogenität
--Module mit farbiger Markierung auf Anfrage erhältlich
Typ: C8 Rahmen
Spezifikation
Spezifikation
Streifenplatte
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.