Learn More
Forskolin (Von Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10615445
50 mg, Bernsteinfarbiges Glas, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Forskolin ist ein molekularbiologisches Reagenz. Forskolin fungiert als Antihypertensivum und Vasodilator. Adenylcyclase-Aktivator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66575-29-9
Summenformel C22H34O7
Molekulargewicht (g/mol) 410.507
InChI-Schlüssel OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonym forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC-Name [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]-acetat
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Forskolin
Namenshinweis From Coleus forskohlii
Farbe Weiß
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 50 mg
Merck Index 15, 2460
Formelmasse 410.5
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Forskolin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Forskolin (Von Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents >