Learn More
Ameisensäure-d2, für die NMR-Spektroskopie, 99+ Atom-% D, 95 %-Lösung in D2O, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formic acid-d2 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99+ atom % D (95% in D2O) |
Dichte | 1,2700g/mL |
Deuterium (D) | Min. 99,0% |
Flammpunkt | 50 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Relative Dichte | 1,27 |
Menge | 10g |