Learn More
Ameisensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420853
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Formic acid is principally used as a preservative antibacterial agent in livestock feed, in dying textiles, tanning leather and electroplating. In the poultry industry, it is sometimes added with feed to kill E. coli bacteria. It acts as a reducing agent for the catalytic reduction of nitrate in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ameisensäure wird hauptsächlich als Konservierungsmittel gegen Bakterien in Tierfutter, bei der Färbung von Textilien, beim Gerben von Leder und in der Galvanik verwendet. In der Geflügelindustrie wird sie manchmal zum Futter hinzugefügt, um E. coli-Bakterien zu töten. Sie dient als Reduktionsmittel für die katalytische Reduktion von Nitrat in Wasser.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Teilweise mischbar mit Toluol, Xylol und Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. An einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-18-6
Summenformel CH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 46.025
MDL-Nummer MFCD00003297
InChI-Schlüssel BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC-Name Ameisensäure
SMILES C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formic acid
Schmelzpunkt 7°C to 9°C
Siedepunkt 100°C to 101°C
Strukturformel HCOOH
UN-Nummer UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 144241
Löslichkeitsinformationen Miscible with water. Partially miscible with toluene,xylene and benzene.
Formelmasse 46.03
Reinheit (%) 97%
Dichte 1.22
Menge 10,000 g
Flammpunkt 50°C (156°F)
Brechungsindex 1.371
Empfindlichkeit Hygroskopisch