Learn More
Formamidinsulfinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483854
Click to view available options
Menge:
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1758-73-2
Summenformel CH4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 108.115
MDL-Nummer MFCD00002397
InChI-Schlüssel FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
PubChem CID 61274
IUPAC-Name Amino(imino)methansulfinsäure
SMILES C(=N)(N)S(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamidinesulfinic acid
Schmelzpunkt ∼126°C (decomposition)
Dichte 1.68
Menge 100 g
UN-Nummer UN3341
Beilstein 506653
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 108.12
Reinheit (%) 98%