Learn More
Formamidindisulfid-Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Formamidine disulfide dihydrochloride is used as an intermediate in agriculture and dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Formamidin-Disulfid-Dihydrochlorid wird als Zwischenprodukt in der Landwirtschaft und in der Farbstoff-Zwischenstufe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
Formamidin-Disulfid-Dihydrochlorid wird als Zwischenprodukt in der Landwirtschaft und in der Farbstoff-Zwischenstufe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formamidine disulfide dihydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼175°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 223.15 |
Reinheit (%) | 97% |