Learn More
Formamid, spektralphotometrischer Gütegrad, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formamide |
Schmelzpunkt | 2°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.134 g/mL |
Siedepunkt | 210°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 154°C (310°F) |
Geruch | Ammonia-like |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.4475 |