Learn More
Formamid, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % (GC/T), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15635650
Click to view available options
Menge:
250 ml
4 x 25 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.5 % (GC/T)
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methanamid, Carbamaldehyd, Formimidsäure, Ameisensäure, Amid, Methansäure, Amid, Ameisenamid, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
pH 4 bis 5 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt 1 °C bis 3 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.132 g/ml bei 20 °C, 1.134 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 210 °C
Menge 250 ml
Flammpunkt 175 °C (347 °F)
Zündpunkt 932 °F
Geruch Schwach
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel HCONH2
Dampfdruck 30 mmHg (129 °C), 0.08 mmHg (20 °C)
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 505995
Formelmasse 45.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC/T)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formamide