Learn More
Formamid (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Formamid in molekularbiologischer Qualität wird häufig in der Hybridisierung und Sequenzierung von Nukleinsäuren verwendet. Erfordert eine Vorbehandlung mit einem Mischbett-Resin.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formamid |
pH | 4 bis 5 |
Schmelzpunkt | 2°C |
Extinktion | 0.1 max. at 280nm |
Dichte | 1.133g/cm³ |
Siedepunkt | 210°C |
Menge | 100 mL |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formamide
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.