Learn More
Formamid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
Formamid, AR-zertifiziert für Analysen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
pH | 4 to 5 |
Schmelzpunkt | 2°C |
Siedepunkt | 210°C |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 0.08mbar at 20°C |
Viskosität | 3.75 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 45.04g/mol |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- Formamide
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: formamide