Learn More
Formamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458933
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
10 kg
Formamide is used for cryopreservation of tissues and organs and in hybridization buffers. It acts as an RNA stabiliser in gel electrophoresis by deionizing RNA. It is used as an alternative solvent for the electrostatic self-assembly of polymer nanofilms. It is used in the preparation of brain sections of mice for BrdU immunohistochemistry and fish analysis of HeLa cells. It essentially plays a vital role in crystallization of pharmaceuticals, in soil stabilization, as a solvent in inks, as a component of liquid fertilizers, as a heat-resistant coatings and in some personal care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Formamid wird für die Kryokonservierung von Geweben und Organen und in Hybridisierungspuffern verwendet. Dient als RNA-Stabilisator bei der Gelelektrophorese durch deionisierende RNA. Wird als alternatives Lösungsmittel für die elektrostatische Selbstmontage von Polymer-Nanofilmen verwendet. Kommt bei der Vorbereitung von Hirnschnitten von Mäusen für die BrdU-Immunhistochemie und Fischanalyse von HeLa-Zellen zum Einsatz. Spielt im Wesentlichen eine entscheidende Rolle bei der Kristallisation von Pharmazeutika, Bodenstabilisierung, als Lösungsmittel in Druckfarben, als Bestandteil von Flüssigdüngern, wärmebeständigen Beschichtungen und in einigen Körperpflegeprodukten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Wasserstoffperoxid, Jod, Pyridin und Schwefeloxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-12-7
Summenformel CH3NO
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
MDL-Nummer MFCD00007941
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC-Name Formamid
SMILES NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.134
Siedepunkt 210°C
Menge 500 g
Flammpunkt 150°C (302°F)
Geruch Ammonia-like
Brechungsindex 1.4475
Strukturformel HCONH2
Beilstein 505995
Merck Index 14,4237
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water.
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formamide