Learn More
Formamid, 99+%, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formamid |
Schmelzpunkt | 2.0°C to 3.0°C |
Extinktion | 0.01 at 360nm, 0.01 at 400nm, 0.05 at 300nm, 0.2 at 280nm, 0.5 at 275nm |
Dichte | 1.1330g/mL |
Siedepunkt | 210.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 175°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |