Learn More
Formamid (≥99.5 %), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10523525
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Für die Hybridisierung und Sequenzierung von Nukleinsäuren
Durch Vorbehandlung mit einem Mischbettharz eignet sich Super Pure Formamid für die Nukleinsäurehybridisierung und Sequenzierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamid
Schmelzpunkt 2°C
Extinktion 0.05 max. at 280nm
CAS 75-12-7
Dichte 1.133g/cm³
Siedepunkt 210°C
Menge 100 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Summenformel CH3NO
Strukturformel H2NCH:O
MDL-Nummer MFCD00007941
Dampfdruck 0.08mbar at 20°C
Viskosität 3.75 mPa/s at 20°C
Merck Index 15, 4265
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
InChI-Schlüssel ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC=O
IUPAC-Name Formamid
Molekulargewicht (g/mol) 45.04
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Formelmasse 45.04
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Biotechnologie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Mention de danger
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Conseils de prudence
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.