Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, 37 wt% wasserlöslich, stabil mit 5 bis 15 % Methanol
Formaldehyd, Formalin (CAS Nr. 50-00-0) ist ein farbloses flüchtiges Produkt, das als histologisches Fixiermittel und Desinfektionsmittel verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 119690025
86.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10041040
  • 94.17 CHF / 2.50 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Formaldehyd (Formalin) ist eine organische Verbindung, die für die Vernetzung von Proteinen in biologischen Proben wie Gewebeschnitten, Kulturzellen und ganzen Proben verwendet wird
  • Formaldehyd ist ein Zwischenprodukt bei der Verbrennung von Methan und kann in vielen Formen existieren
  • Es ist eine flüchtige, farblose Flüssigkeit, die langfristig in geeigneten Behältern aufbewahrt werden kann
  • Stabilisiert sich in Lösung mit Methanol.
Anwendungen
  • Kann in der Schmerzforschung für Induktion von Schmerzen und Entzündungen verwendet werden
  • Monomerisches Formaldehyd ist speziell für Laboranwendungen formuliert
  • Wird häufig in der RNA-Isolierung als Vergällungsmittel verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Formaldehyde
50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Klar
97.0°C
Kunststoffflasche
HCHO
MFCD00003274
01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
1.083
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
C=O
5 bis 15 % Methanol
712
30.03
35.0 to 39.0%
37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol
-15,0 °C
1.0830g/mL
50°C
CH2O
1.3755 to 1.3775
2.5 L
15, 4263
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Formaldehyd
30.03
CHEBI:16842
2 mbar bei 20°°C.
Lösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methylalcohol