Learn More
Thermo Scientific™ Forma Steri-Cycle i250 CO2-Inkubatoreinzelkammer, Innenraum Kupfer, TC-Sensor, 230 V
CO2-Sensor: TC-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Marke: Thermo Scientific™ 51030981
Beschreibung
Sichern Sie sich Ihren nächsten Durchbruch. Die Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2-Inkubatoren mit Kupferkammer zeichnen sich durch höchste Betriebssicherheit, leichte Handhabung und hohe Wirksamkeit aus. Aufgrund dieser Merkmale eignen sich diese Geräte für eine breite Palette von Kultivierungsprozessen, von einfachen Forschungsversuchen bis hin zu den anspruchsvollsten Anwendungen in der Hochtechnologie. Komme, was wolle - mit diesen Geräten sind Sie auf alles vorbereitet.
- Reinigungsfreundlich, keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- Die korrosionsbeständigen Kupferflächen sorgen für eine lange Betriebsdauer und eignen sich für Kulturzellen
- Dank seiner Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederverwertbarkeit stellt Kupfer eine intelligente und nachhaltige Wahl dar.
Spezifikation
9,0 cu. ft. | |
USB, optional 4-20 mA | |
255 L | |
1 bis 20% | |
LED | |
3 °C über Umgebungstemperaturen bis 55 °C | |
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir | |
93,4 x 77.4 x 96.8 cm (36.8 x 30.5 x 38.1 in.) | |
230 V |
CE, CSA | |
Forma Steri-Cycle i250 CO2-Inkubatoreinzelkammer, Innenraum Kupfer | |
Kupfer | |
TC-Sensor | |
<93% bei 37 °C | |
CO2 Incubator | |
24,8 x 23,9 x 26,4 in. (62,9 x 60,7 x 67 cm) | |
230 V, 50/60 Hz |