Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2-Inkubator mit Kupferkammer
Artikelnummer. 15321085
Click to view available options
Spannung:
230 V
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Erzielen Sie Ihren nächsten Durchbruch. Dieser Inkubator bietet die zuverlässige Leistung, die einfache Bedienung und den Wert, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsanforderungen erforderlich sind.
Erzielen Sie Ihren nächsten Durchbruch. Der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2-Inkubator wurde speziell für die zuverlässige Leistung, die einfache Bedienung und den Wert entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsanforderungen erforderlich sind – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag. Unsere CO2-Inkubatoren mit Innenkammern aus reinem Kupfer bieten eine ideale In-vitro-Umgebung.
Wärmekammer mit Direktbeheizung 
  • 165 l-Vollkupferkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar 
  • Verstellbare, perforierte Einlegeböden 
  • Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
THRIVE Active Airflow  
  • Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen 
  • Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen 
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb bei Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch zu minimieren
ISO 5 HEPA-Luftfiltration 
  • In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
  • Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
  • Kontinuierlicher Schutz durch Minimierung der Möglichkeit, dass Kontaminanten sich auf Innenoberflächen festsetzen
Geschützter Flüssigkeitsbehälter 
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur 
  • Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Nährboden für Verunreinigungen
  • 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
In-situ-Sensoren und -Sonden
  • Duale Temperaturfühler für Übertemperaturschutz mit Betriebssicherung
  • Wahlweise Wärmeleitfähigkeits(TC)-CO2-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot(IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen 
  • Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen)
Intuitive, interaktive iCAN™ Touchscreen-Steuerung
  • Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5,8 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität CE, CSA
Datenausgabe USB, optional 4-20 mA
Beschreibung Forma Steri-Cycle i160 CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenraum aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, TC180 CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 165 L
Kammermaterial Kupfer
CO2-Konzentrationsbereich 1 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Beleuchtung LED
Sauerstoffregelung ±0,1 °C
Relative Luftfeuchtigkeit <93% bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) 3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C
Typ Incubator
Feuchtigkeitsquelle Integrierter Tank
Abmessungen (T x B x H) innen 22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Abmessungen (L x B x H) 88 x 63.7 x 90 cm (34.6 x 25.1 x 35.4 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 183 lb.
Spannung 230 V