Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2-Inkubator mit Vollkupferkammer
Erzielen Sie Ihren nächsten Durchbruch. Dieser Inkubator bietet die zuverlässige Leistung, die einfache Bedienung und den Wert, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsanforderungen erforderlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 51030533
Beschreibung
Erzielen Sie Ihren nächsten Durchbruch. Der Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2-Inkubator wurde speziell für die zuverlässige Leistung, die einfache Bedienung und den Wert entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsanforderungen erforderlich sind – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag. Unsere CO2-Inkubatoren mit Innenkammern aus reinem Kupfer bieten eine ideale In-vitro-Umgebung.
- 165 l-Vollkupferkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar
- Verstellbare, perforierte Einlegeböden
- Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
- Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
- Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen
- Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb bei Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch zu minimieren
- In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
- Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
- Kontinuierlicher Schutz durch Minimierung der Möglichkeit, dass Kontaminanten sich auf Innenoberflächen festsetzen
- Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur
- Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Nährboden für Verunreinigungen
- 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
- Duale Temperaturfühler für Übertemperaturschutz mit Betriebssicherung
- Wahlweise Wärmeleitfähigkeits(TC)-CO2-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot(IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
- O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
- Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
- 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen)
- Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
- Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
Spezifikation
5,8 cu. ft. | |
USB, optional 4-20 mA | |
165 L | |
1 bis 20% | |
LED | |
<93% bei 37 °C | |
Incubator | |
22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm) | |
183 lb. |
CE, CSA | |
Forma Steri-Cycle i160 CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenraum aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz | |
Kupfer | |
IR-Sensor | |
±0,1 °C | |
3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C | |
Integrierter Tank | |
88 x 63.7 x 90 cm (34.6 x 25.1 x 35.4 in.) | |
230 V |