Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Inkubator der Serie 3 mit Wassermantel, 184 l
Zuverlässige Temperaturstabilität, Reinraum-Luftqualität dank HEPA-Filter sowie einfache Steuerung und Überwachung der Parameter gewährleisten den Schutz Ihrer wichtigen Zellkulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4111
6904.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15398101
  • 16250.85 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zuverlässige Wassermanteltechnologie und innovative Touchscreen-Steuerung. Die Thermo Scientific™ Forma Series Inkubatoren sind mit dem neuen Forma Series 3 CO2 Inkubator mit benutzerfreundlichem Thermo Scientific™ iCAN™ Touchscreen noch besser geworden. Zuverlässige Temperaturstabilität, Reinraum-Luftqualität dank HEPA-Filter sowie einfache Steuerung und Überwachung der Parameter gewährleisten den Schutz Ihrer wichtigen Zellkulturen – eine Kombination, die wirklich schwer zu schlagen ist.
iCAN Touchscreen-Bedienoberfläche
  • Erhältlich in verschiedenen Sprachen, einschließlich Japanisch und Mandarin
  • Anwenderfreundliche Menümeldungen auf dem Bildschirm
  • Integrierte Fehler- und Datenprotokollierung zur Überwachung von Leistungsverhalten, Interaktionen und Alarmzuständen
  • Gut ablesbarer Touchscreen, an der Tür angebracht, bietet eine vollständige Sichtbarkeit der Daten zur Überwachung aller Parameter
Temperaturstabilität durch Wassermantelverfahren
Ein einzigartiger dreiwandiger Aufbau bietet optimale Temperaturverteilung. Bietet ultimative thermische Stabilität zum Schutz wertvoller Zellkulturen vor Veränderungen der Umgebungstemperatur und bei unerwarteten Stromausfällen.
Schutz mit HEPA-Filter
Minimieren Sie das Risiko, dass Kontaminanten aus der Luft über mehrere Türöffnungen in den Inkubator eindringen. Die in die Kammer integrierte HEPA-Filtration erreicht durch Filterung der Kammerluft alle 60 Sekunden in 5 Minuten eine Reinraum-Luftqualität gemäß ISO 5.
Erhöhte Flexibilität mit vollständiger O2-Steuerung
Viele Zellkulturen gedeihen am besten in CO2-Inkubatoren mit geregelten Sauerstoffkonzentrationen. Wählen Sie eine O2-Option zum Simulieren physiologischer oder hypoxischer Umgebungen in einem Bereich von 1 bis 20 %. Ein spezifisches O2-Sollwert- und -Kontroll-Display ermöglicht eine präzise Überwachung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6,5 cu. ft.
USB, optional 4-20 mA
184 L
0 bis 20%
LED
Keine
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20,0 x 21,3 x 26,8 in.)
365 lb.
230 V
UL, cUL, CE
Einzelner 184 l-Inkubator
Gebürsteter Edelstahl
TC-Sensor
Edelstahl
<90 % bei 37 °C
CO2-Inkubator
63,5 x 66 x 100,3 cm (25 x 26 x 39,5 in.)
230 V, 50/60 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Inkubator der Serie 3 mit Wassermantel, 184 l > 230 V