Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Ersatz-Einlegeböden für Tiefkühlschränke
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Forma™ Ersatz-Einlegeböden für Tiefkühlschränke in Forma Tiefkühlschränken der Serien 8600 und 900.
Marke:  Thermo Scientific™ 224180
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11786649
  • 256.28 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Forma™ Ersatz-Einlegeböden in Forma Tiefkühlschränken der Serien 8600 und 900.
  • Edelstahl
  • Befestigungsmaterial in den Kits enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Regal oder
28 .uc .tf
Schrank
28 cu . ft. Gefriergeräte
Einlegebodensatz
792,8 L
Silber
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers