Learn More
3M™ Forstwirtschaft-Helmkombination
Die 3M™ Helmkombination für die Forstwirtschaft bietet eine vielseitige und komfortable Lösung für Personen, die einen Gesichts- und Gehörschutz benötigen.
Marke:  3M™ 7000103790
626.76 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15739867
  • 883.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine praktische, praktische Lösung für den Gesichts- und Gehörschutz, wenn kein Kopfschutz erforderlich ist
  • Die Frontabdeckung sorgt für Belüftung und mehr Komfort und ist auch als Kabelhalter für die Kombination mit Kommunikationsprodukten konzipiert
  • Drahtgitter-Visier: +5 °C (Edelstahl) ist für Hochgeschwindigkeitspartikel 45 m/s (F) gemäß EN 1731 zugelassen
  • Für verbesserten Augenschutz kann G500 mit der integrierten 3M™ V6-Schutzbrillenreihe kombiniert werden, die in klaren, grauen und gelben Scheiben erhältlich ist
  • Schutzhelm kann sowohl mit als auch ohne Kapselgehörschützer verwendet werden
  • Der Kopfbügel ist für die Befestigung von Kapselgehörschützern geschlitzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Forstwirtschaft
Helmkombination