Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ FERNBEDIENUNG ON/OFF INTENSITAET INTENSITAET
Umschalten zwischen gespeicherten Speicherpositionen per Fernbedienung.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400020
Artikelnummer. 11717348
  • 85.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die gespeicherten Beleuchtungsbedingungen können über Fußpedal, Einstellungen von 1 bis 4, schnell geändert werden
  • Ermöglicht dem Anwender den schnellen und einfachen Wechsel zu verschiedenen Beleuchtungsarten durch die vollständige Handsteuerung unter dem Mikroskop
  • Für den Einsatz mit dem VisiLED Controller MC1500
Spezifikation
Spezifikation
Fußschalter
Stereomikroskopie-Beleuchtung
VisiLED Controller MC1500