Learn More
Brady™ Druckerkit für Lebensmittel- und Getränkenetiketten und -schilder, UK
Erhöhen Sie die Sicherheit und Effizienz Ihres Lebensmittel- oder Getränkewerks mit diesem vollständigen Sicherheits-Schilder- und Etikettendruckerkit.
Marke:  Brady™ 311115
Artikelnummer. 17595146
  • 2110.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwerfen und drucken Sie ganz einfach professionelle Sicherheitsschilder für Lebensmittel oder Getränke, Rohrmarkierungen und Etiketten, wenn Sie sie benötigen
  • Drucken Sie unglaublich schnell mit automatischer Einrichtung, integrierter Tastatur und Touchscreen-Benutzeroberfläche
  • Erstellen Sie zuverlässige Etiketten, die waschfest sind und nicht zerbröckeln, wenn sie Reinigungsmitteln oder Druck ausgesetzt sind
  • Schützen Sie die Lebensmittelverarbeitung umfassend mit Zeichen mit Metallerkennung, die zusätzlichen Schutz vor Kontamination ermöglichen
Spezifikation
Spezifikation
LCD-Touchscreen
12 in.
9,5 in.
10 in.
Nicht autoklavierbar
Monochrom
256 MB
76 mm/s
Brady™ Workstation Basic Design Suite
9,1 kg
Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Temperaturkennzeichnung
Netzteil
Thermotransfer
305 mm
241 mm
260 mm
Unsteril
Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
S3100.
300 dpi
Ethernet, USB
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM, EAC, CCC, RoHS 2
1 Jahr
110/240 V