Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius Spender für Papierhandtücher
Schaffen Sie einen hygienischen Waschraum mit dem schlanken weißen Aquarius™ Spender für Falthandtücher. Das Design mit Einzelblattentnahme erleichtert die Reinigung. Die Überfüllungsschutzvorrichtung minimiert Stau, Verschwendung und Kosten.
Marke: Kimberly-Clark™ 6945
24.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aquarius™ Spender für Falthandtücher, weiß
- Das schlanke, glatte, abgerundete Design dieses Papierhandtuchspenders ist ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene
- Dieser Spender für Falthandtücher gibt einzelne Papierhandtücher aus und trägt damit zur Reduzierung von Verschwendung und Kontamination bei
- Überfüllung, Verschwendung und Kosten werden durch die einzigartige patentierte Überfüllungsschutzvorrichtung minimiert, die für eine einwandfreie Ausgabe von Papierhandtüchern sorgt
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Falthandtüchern.
Spezifikation
Spender für gefaltete Papierhandtücher | |
39,90 x 26,50 x 13,60 cm | |
39,9 cm | |
26,5 cm | |
13,6 cm | |
Kunststoff | |
1 | |
Um die Kontamination zu reduzieren |
Weiß | |
10,69 in. | |
10.4 in. | |
5.4 in. | |
Wipes | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening | |
Je 1 |