Learn More
uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5200 FFP2
Die silv-Air Premium-Produktlinie umfasst klassische, weiße Faltmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Marke: uvex 8765200
63.20 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Falzmaske mit Partikelfilterung
- Einzeln verpackt
- Farbe: weiß
- Auch ohne Ausatemventil erhältlich
Sicherheitsmerkmale
- Zertifizierte FFP1 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Flexible und verstellbare Nasenklemme
- Die weiche Dichtlippe gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
- Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
- Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung) | |
Flat-fold | |
FFP2 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Nein | |
Unsteril |
Weiß | |
Ja | |
Polypropylen, Polyester | |
Standard | |
FFP2 |