Learn More
uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5110 FFP1
Die silv-Air Premium-Produktlinie umfasst klassische, weiße Faltmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Marke:  uvex 8765110
39.21 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17512975
  • 54.35 CHF / 15 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
  • Faltmaske mit Partikelfilterung und Ausatemventil
  • Einzeln verpackt
  • Farbe: weiß
  • Auch ohne Ausatemventil erhältlich
Sicherheitsmerkmale
  • Zertifizierte FFP1 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
  • D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
  • Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
  • Das Ausatemventil verringert den Atemwiderstand und die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit in der Maske
  • Flexible und verstellbare Nasenklemme
  • Die weiche Dichtlippe gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
  • Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
  • Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung)
Flat-fold
Particulate
General Purpose Particulate Respirator
Ja
Unsteril
Weiß
Ja
Polypropylen, Polyester
Standard
FFP1