Learn More
uvex Faltbare Maske silv-Air Premium 5100+ FFP1
Die Produktlinie silv-Air Premium+ umfasst klassische Falzmasken, die sich an verschiedene Gesichtsformen anpassen und auch perfekt an größere Gesichtsformen angepasst sind.Das Kopfband und die integrierte Dichtlippe in allen Schutzklassen sorgen dafür, dass die Masken einfach richtig aufgesetzt werden können und auch über längere Zeiträume bequem getragen werden können.
Marke: uvex 8765101
55.72 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Einzeln verpackt
- Farbe: weiß
- Ohne Ausatemventil
Sicherheitsmerkmale
- Zertifizierte FFP1-Gesichtsmaske gemäß EN 149
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Flexible und verstellbare Nasenklemme
- Die weiche Dichtlippe gewährleistet eine sichere, bequeme und gut abschließende Position der Maske
- Weiche Materialkanten für hohen Tragekomfort
- Verstellbares Kopfband für einfache Handhabung und bequeme Passform
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung) | |
Flat-fold | |
Particulate | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Ja | |
Unsteril |
Weiß | |
Ja | |
Polypropylen, Polyester | |
Standard | |
FFP1 |