missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Flache Faltmaske silv-Air p 8113 FFP1
Die graue Färbung an der Außenseite der silv-Air p Masken verhindert, dass sie schnell schmutzig aussehen und vom Anwender vorzeitig entsorgt werden müssen.Im Gegensatz dazu ist das Innere natürlich reinweiß.Zusätzlich sorgt die 3D-Nasengeometrie bei allen Produkten dieser Familie auch bei unterschiedlichen Gesichtsformen für eine optimale Passform.
Marke: uvex 8708113
29.21 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Faltmaske mit Partikelfilterung und Ausatemventil
- Hydrophobe Materialbeschichtung
- Einzeln verpackt
- Farbe: Silber
Schutzmerkmale
- Zertifizierte FFP1-Gesichtsmaske gemäß EN 149
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Nahtloses, durchgehendes Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
- Flexibles, verstellbares integriertes Nasenstück
- Schaumstoffschichten im Kinn- und Nasenbereich für optimale Passform
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
Spezifikation
EN 149 (D-Kennzeichnung) | |
Cup/Molded | |
Particulate | |
Partikel-Atemschutzmaske | |
Ja | |
Unsteril |
Weiß | |
Ja | |
Polypropylen, Polyester | |
Standard | |
FFP1 |