Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension
Sterile cleanroom facemasks feature an tyvek side extension for additional protection. Available with ties or double elastic headband fastening.
Marke: Keystone Cleanroom Products S-1461XLG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile Gesichtsmasken für Reinräume
- Bestrahlungsbescheinigung und Konformität mit jeder Lieferung
- Tyvek™ Seitenverlängerungen ermöglichen eine Maskenerweiterung, um die Abdeckung zu erhöhen und eine unerwünschte Exposition der Gesichtshaut zu verhindern
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Binder | |
XL | |
12,25 x 4 in. | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Seitenverlängerung | |
12,25 in. | |
4 in. |
Blau | |
SMS | |
Steril | |
Plissiert, S-1461 | |
Ja | |
Ja | |
31 cm | |
10 cm |