Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fokussierlinse ohne Filter
Für flexible Lichtleiter Ø = 8 mm + 9 mm
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158215
Artikelnummer. 15783022
  • 123.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fokussierlinse für flexible und Schwanenhals Lichtleiter Ø 8 mm und Ø 9 mm.
  • Lichtintensität des Spot Zentrums kann bis zu einem Faktor von 3 erhöht werden
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbares Objektiv
8 bis 9 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Flexible Lichtleiter