Learn More
Motic™ N-WF PL 12.5X/18MM WITH DIOPTER DIOPTER
Das fokussierbare Okular erhöht die Vergrößerung. Motic™ Weitfeldokular mit Dioptrieneinstellung ist für die Verwendung mit einem invertierten AE-Mikroskop vorgesehen.
Marke: Motic™ 1101001402061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Mikroskopen der AE-Serie
- Vergrößerung/Feldnummer: 12.5 x/18 mm oder 15 x/16 mm
- Einschließlich Dioptrieneinstellung
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Fokussierbares Weitfeld-Okular | |
16 mm | |
Gehäuse 15X | |
Je 1 |