Learn More
Gibco™ FoamAway™ ist ein strahlungsbehandeltes Antischaummittel nicht tierischen Ursprungs
FoamAway™ ist ein strahlungsbehandeltes Antischaummittel nicht tierischen Ursprungs
Marke:  Gibco™ A1036901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10175604
  • 916.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
FoamAway™ ist ein gebrauchsfertiges strahlungsbehandeltes Antischaummittel nicht tierischen Ursprungs, das für hohe Leistung und Anwenderfreundlichkeit bei der Bekämpfung von Schaum in Ihrem Zellkultursystem entwickelt wurde. Es ist so vorverdünnt, vorsterilisiert und verpackt, dass eine direkte Verbindung mit Ihrem Bioreaktor ohne weitere Verarbeitung möglich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Suspensions-Zellkultur
Gibco™
Kein Phenolrot
Raumtemperatur
2,5 l
Bei Raumtemperatur lagern.Vor Gebrauch gut schütteln.Nicht filtern.
Zellkultur
Entschäumungsmittel
1 Beutel
Steril gefiltert
Flüssigkeit