Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Aspartic Acid (OtBu), 10/Pk.
Dies sind Aminosäure-Kartuschen für den ABI™ 431-433 Peptid-Synthesizer.
Marke:  Applied Biosystems™ 410635
Artikelnummer. 15923264
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur für Forschungszwecke
  • Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jede Packung enthält 10 Kartuschen.
433 A Peptid-Synthesizer
Peptidsynthesereagenzien
Kartusche
Proteinsequenzierung und Peptidsynthese
Je 10