Learn More
Mettler Toledo™ FLUOROBORAT-Elektr. DX287
Marke: Mettler Toledo™ 51107676
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Polymermembran | |
0 °C° bis 50 °C° | |
2 bis 12 |