Learn More
WTW™ RT 0.10-20.0 mg/l F F 14598 .
Mit Zertifikat für optimale Präzision.
Marke: WTW™ 252048
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
DPD | |
Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer | |
100 | |
0,10 bis 20,0 mg/l | |
Testpulver |
Für Abwasser, Grundwasser, Brunnenwasser, Mineralwasser | |
Zertifikate | |
100/Packung | |
Photometrisch |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- fluorid test methode
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone, acetic acid