Learn More
Invitrogen™ Fluorescein-PGC1a Coactivator Peptide, 100 μM
Enthält bekannte Interaktionsmotive und ist mit Fluorescein markiert. Invitrogen™ Fluorescein-PGC1a, Koaktivator-Peptid, 100 μM, ist die passende Ergänzung für den LanthaScreen™ TR-FRET-Assay für Koregulatoren von Kernrezeptoren, um das primäre oder sekundäre Screening auf Agonisten und Antagonisten von Kernrezeptoren zu ermöglichen.
307.00 CHF - 1472.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Markertyp Klassische Farbstoffe
Versandbedingung Trockeneis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10746983
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PV4421
100 μl
307.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10443483
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
PV4422
100 μl
1472.00 CHF
1 Milliliter
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Bindung von Liganden an Kernrezeptoren verursacht Konformationsänderungen im Rezeptor und löst eine Kaskade von Ereignissen aus, einschließlich der Dissoziation von Repressorproteinen, der Assoziation von Koaktivatorproteinen und der Assemblierung von Pol II und anderen Transkriptionsfaktoren zur Aktivierung von Zielgenen. TR-FRET-basierte Assays können mit dem LanthaScreen™ Panel Fluorescein-markierter Koregulatorpeptide entwickelt werden, um Konformationsänderungen von Kernrezeptoren nach Ligandenbindung zu untersuchen, entweder durch Bestimmung der Affinität von an Liganden gebundenen Rezeptoren für verschiedene Koregulatorpeptide oder durch Identifizierung zusätzlicher Agonisten oder Antagonisten durch Verdrängung oder Rekrutierung eines spezifischen Koregulatorpeptids.
Im LanthaScreen™ TR-FRET Koaktivator-Assay für RXR Beta wird ein mit Terbium (Tb) markierter Anti-GST-Antikörper zur indirekten Markierung von RXR-beta-Proteinen mit GST-Tag verwendet. Ein dem Rezeptor hinzugefügter Agonist (9-cis-Retinsäure) bewirkt nach der Ligandenbindung eine Konformationsänderung, die zur Rekrutierung des Koaktivatorpeptids Fl-D22 führt. Die Bindung des fluoreszierenden Koregulatorpeptids an RXR beta führt zu einer Erhöhung des TR-FRET-Emissionsverhältnisses.
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Klassische Farbstoffe
Trockeneis