Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein-5-Isothiocyanat (FITC 'Isomer I')
Fluorescein-5-Isothiocyanat (FITC Isomer I)
Marke: Molecular Probes™ F1906
267.52 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sie suchen nach überlegenen Alternativen zu Fluorescein? Unsere Alexa Fluor Dye Serie bietet alles, was Sie suchen und vieles mehr.Spezifikation
10 x 10 mg | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
FITC (Fluorescein) |
Fluorescein-5-Isothiocyanat | |
Amin | |
Isothiocyanat | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.