Learn More
Molecular Probes™ FluoReporter™ Biotin Quantitation Assay Kit, for biotinylated proteins
FluoReporter™ Biotin Quantitation Assay-Kit für biotinylierte Proteine
Marke:  Molecular Probes™ F30751
289.34 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10462282
  • 434.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Das FluoReporter™ Biotin Quantfizierungs-Assay-Kit bietet einen empfindlichen fluorometrischen Assay zur Bestimmung der Anzahl von Biotin-Etiketten auf Nukleinsäureproben (d. h. cDNA). Der Assay verwendet das Reagenz Biotective™ Green, das einen fluoreszierenden Farbstoff enthält, der durch Liganden, die die Biotin-Bindungsstellen besetzen, gelöscht wird. Bei Vorhandensein von Biotin werden die Quencher-Farbliganden verdrängt und Fluoreszenz tritt auf. Die Fluoreszenz ist proportional zur Menge des zugesetzten Biotins. Ergebnisse lassen sich mit jedem fluoreszenzbasierten Mikrotiterplatten-Lesegerät auslesen, das FITC-Farbstoffe erkennen kann.
Wichtige Merkmale von FluoReporter™ Biotin Quantitation Assay Kits:
  • Kann Biotin im Bereich von 4 bis 80 Pikomol in einer Probe erkennen (50-fach höhere Sensitivität als das HABA-Biotinbindungsassay)
  • Kann auf nur 13 ng Biotin-markierte Nukleinsäure angewendet werden (für niedrigere Markierungsgrade wird mehr benötigt)
  • Das Anregungs-/Emissionsmaximum des Reagenz beträgt 495/519 nm
  • Wird mit einer biotinylierten Positivkontrolle für Standardkennlinien geliefert
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Assaykit für die Biotin-Quantifizierung
    Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
    Raumtemperatur
    Biotin
    1 Kit
    Fluoreszenz
    FluoReporter™
    Proteine