Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycolat-Flüssigmedium mit Indikator, Dextrose Medium
Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit bei der Isolierung aerober, anaerober und mikroaerophiler Organismen mit diesem Flüssigmedium in Formaten, die internationale Branchenrichtlinien erfüllen.
211.03 CHF
Spezifikation
Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
---|---|
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Menge | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Menge | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17799438
|
Thermo Scientific™
R112641 |
Thioglycolat-Flüssigmedium | SB | 10/Packung | Vereinigte Staaten |
211.03 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Thioglycolat-Flüssigmedium mit Indikator, Dextrose Medium zur Anzucht und Isolierung aerober, anaerober und mikroaerophiler Organismen.
- Für Sterilitätstests gemäß USP (United States Pharmacopeia)
Spezifikation
Vereinigte Staaten | |
Mikrobiologische Medien |