Learn More
Flucloxacillin-Natriumsalz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15927502
Click to view available options
Menge:
100 mg geliefert
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1847-24-1
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg geliefert
Güte Analysenstandard
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANTIBIOTIKA
Physikalische Form Pulver