Learn More
Flt-3-Inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426419
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Eine zelldurchlässige Thienylcarbotamid-Verbindung, die als potenter, ATP-wettbewerbsfähiger und hochselektiver Flt-3-Hemmer fungiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 301305-73-7
Summenformel C18H20N2O4S, C18H20N2O4S
Synonym 2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine zelldurchlässige Thienylcarbotamid-Verbindung, die als potenter, ATP-wettbewerbsfähiger und hochselektiver Flt-3-Hemmer fungiert
Formelmasse 360.43g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
InChI-Schlüssel FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 360.43