Learn More
Cole-Parmer Flow Through Tubing Weight, PTFE
Prevent tubing from coiling or floating during fluid transfer applications
85.45 CHF
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30053089
|
Cole-Parmer
50117-98 |
3/16 in. to 1/4 in. |
85.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30054041
|
Cole-Parmer
50117-99 |
5/16 in. to 7/16 in. |
85.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Tapered hose barb fitting easily inserts into the inner diameter (ID) of flexible tubing. Keep tubing submerged in liquid, preventing floatation, and ensuring uninterrupted fluid flow. Constructed of chemically inert PTFE. Autoclavable—allowing for easy sterilization and reuseHaben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur