Learn More
Florisil™, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15652080
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
100-200 Mesh
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-88-0
Summenformel MgO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
MDL-Nummer MFCD00078249
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florisil™
Menge 250 g
Netzgröße 100 bis 200 Mesh
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 100.39 mol