Learn More
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, 100 – 200 Mesh
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Partikelgröße | 100/120 Mesh |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 g |
Material | Florisil |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säulenchromatographie |