Learn More
Florfenicolamin, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 76639-93-5 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Summenformel | C10H14FNO3S |
MDL-Nummer | MFCD19704818 |
Molekulargewicht (g/mol) | 247.29 |
Güte | Analysenstandard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ANTIBIOTIKA |