Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, White
Ideal for dry polishing and buffing unprotected floors with standard speed rotary floor machines. These pads are also suitable for light spray cleaning. They enhance floor shine without scratching or damaging protected floors.
Marke: Scotch-Brite™ 7100159886
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Für die leichte Reinigung, um die Entfernung von Schmutz und Abriebspuren bei minimaler Abstumpfung der Oberfläche zu erleichtern
- Die äußerst anpassungsfähigen Fasern bieten einen maximalen Kontakt zwischen Pad und Boden und liefern hervorragende Reinigungsergebnisse
- Das umkehrbare und waschbare Polierpad widersteht Verklebung und Beladung
- Gleichmäßige Verteilung von mineralischen Schleifmitteln über das gesamte Pad und nicht nur auf der Oberfläche
- Bietet gleichbleibende Leistung mit langer Lebensdauer der Bodenpads
Specifica
Bodenpads | |
305 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto