Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, White
Ideal for dry polishing and buffing unprotected floors with standard speed rotary floor machines. These pads are also suitable for light spray cleaning. They enhance floor shine without scratching or damaging protected floors.
Marke: Scotch-Brite™ 7100159893
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die leichte Reinigung, um die Entfernung von Schmutz und Abriebspuren bei minimaler Abstumpfung der Oberfläche zu erleichtern
- Die äußerst anpassungsfähigen Fasern bieten einen maximalen Kontakt zwischen Pad und Boden und liefern hervorragende Reinigungsergebnisse
- Das umkehrbare und waschbare Polierpad widersteht Verklebung und Beladung
- Gleichmäßige Verteilung von mineralischen Schleifmitteln über das gesamte Pad und nicht nur auf der Oberfläche
- Bietet gleichbleibende Leistung mit langer Lebensdauer der Bodenpads
Spezifikation
Bodenpads | |
505 mm |